Merck
594458
Sigma-Aldrich
4-メトキシフェニルイソシアニド
97%
別名:
1-Isocyano-4-methoxybenzene, 4-Isocyanoanisole, 4-Methoxy-1-isocyanobenzene, 4-Methoxyphenyl isonitrile, Anisyl isonitrile, p-Anisyl isocyanide, p-Anisyl isonitrile, p-Methoxyphenyl isocyanide, p-Methoxyphenyl isonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,110
¥17,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,110
About This Item
化学式:
H3COC6H4NC
CAS番号:
分子量:
133.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
mp
29-33 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)[N+]#[C-]
InChI
1S/C8H7NO/c1-9-7-3-5-8(10-2)6-4-7/h3-6H,2H3
InChI Key
MIEQKTRWKZYUPY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-メトキシフェニルイソシアニドは、トリフルオロメタンスルホン酸銀およびビスマストリフラートの存在下で、2-アルキニルベンズアルドキシムとの反応を介して、N-(イソキノリン-1-イル)-ホルムアミドの合成に使用されます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
224.6 °F - closed cup
引火点(℃)
107 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
594458-1G:
594458-VAR:
594458-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
"Multicatalytic Tandem Reactions of 2-Alkynylbenzaldoximes with Isocyanides"
Chen Z, et al.
AZo Journal of Materials Online, 351(16), 2702- 2708 (2009)
Hideaki Komiyama et al.
Nanotechnology, 26(39), 395302-395302 (2015-09-12)
We present an alternative approach to fabricating hexagonally arranged nanodot arrays of various metals by seed-mediated electroless plating with a cylinder-forming block copolymer thin film, PEO-b-PMA(Az), as a scaffold. Metal ions were selectively incorporated into PEO cylinders, followed by their