Merck
133299
Sigma-Aldrich
イソシアン化ベンジル
98%
別名:
(Isocyanomethyl)benzene, Benzyl isonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,300
5 G
¥22,100
¥7,300
単価¥9,430割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,300
5 G
¥22,100
About This Item
化学式:
C6H5CH2NC
CAS番号:
分子量:
117.15
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ:
98%
¥7,300
単価¥9,430割引23%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
105-106 °C/75 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
phenyl
保管温度
−20°C
SMILES記法
[C-]#[N+]Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H7N/c1-9-7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2
InChI Key
RIWNFZUWWRVGEU-UHFFFAOYSA-N
詳細
ベンジルイソシアニドはホスファアルケン含有錯体を形成します[1]
アプリケーション
ベンジルイソシアニドはヒドラジンとベンジルイソシアン化物リガンドを含む Ru(II)錯体の合成で使用されました[2]。ベンジルイソシアニドはOおよびN- アリールアミドをもたらす3成分カップリングプロセスに使用されました[3]
その他情報
保存中に変色することがあります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.2 °F - closed cup
引火点(℃)
79 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
133299-5G:
133299-VAR:
133299-1KG:
133299-1G:
133299-BULK:
133299-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and X-ray studies of ruthenium (II) complexes containing hydrazine and benzyl isocyanide ligands.
Owalude SO, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia, 27(3), 405-411 (2013)
Samantha N MacMillan et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (40)(40), 4172-4174 (2007-10-11)
Reaction of (N(3)N)ZrPHPh (N(3)N=N(CH(2)CH(2)NSiMe(3))(3)(3-)) with PhCH(2)N[triple bond]C affords the 1,1-insertion product (N(3)N)Zr[C(PHPh)=NCH(2)Ph], which thermally rearranges to the phosphaalkene-containing complex, (N(3)N)Zr[N(CH(2)Ph)C(H)=PPh].
Zeinab Faghih et al.
Iranian journal of pharmaceutical research : IJPR, 19(3), 134-143 (2021-03-09)
The complex [(PhCH2NC)AuCl], 1, was prepared by the reaction of [(Me2S)AuCl], A, with an equimolar amount of benzyl isocyanide (PhCH2NC) ligand. Through a salt metathesis reaction, the chloride ligand in 1 was replaced by potassium benzothiazole-2-thiolate (Kbt) and potassium benzoimidazole-2-thiolate
Laurent El Kaïm et al.
The Journal of organic chemistry, 72(11), 4169-4180 (2007-04-26)
The use of Smiles rearrangement in Ugi- and Passerini-type couplings with electron-deficient phenols allows very straightforward multicomponent formation of O-aryl- and N-arylamides. Best yields were observed with the highly activated o- and p-nitrophenols, salicylic derivatives giving adducts in lower yields.
Ben J Tickner et al.
Chemical science, 10(20), 5235-5245 (2019-06-14)
We report the formation of a series of novel [Ir(H)2(IMes)(α-13C2-carboxyimine)L] complexes in which the identity of the coligand L is varied. When examined with para-hydrogen, complexes in which L is benzylamine or phenethylamine show significant 1H hydride and 13C2 imine