Merck
698903
Sigma-Aldrich
Buchwald リガンドキット III
別名:
Buchwald Ligands
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12350000
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
官能基
phosphine
法的情報
米国特許番号第6,307,087号および第6,395,916号に従って使用してください。
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 638021DavePhos, 97% 1 gSDS
  • 638064XPhos, 98% 1 gSDS
  • 638072SPhos, 98% 1 gSDS
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gSDS
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gSDS
  • 663131RuPhos, 98% 1 gSDS
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgSDS
  • 677280sSPhos 500 mgSDS
  • 695211tBuMePhos 1 gSDS
  • 695262MePhos, 97% 1 gSDS
  • 695874t-BuDavePhos 1 gSDS
  • 695882PhDave-Phos, 97% 1 gSDS
すべて表示 (13)
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
関連コンテンツ
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.