アッセイ
97%
形状
solid
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Arylations
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
mp
105-109 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1ccccc1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C25H33P/c1-20-12-8-9-17-23(20)24-18-10-11-19-25(24)26(21-13-4-2-5-14-21)22-15-6-3-7-16-22/h8-12,17-19,21-22H,2-7,13-16H2,1H3
InChI Key
GPVWUKXZFDHGMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
695262-50G:
695262-BULK:
695262-1G:
695262-5G:
695262-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.