Merck
736007
Sigma-Aldrich
バナジウム(V)オキシトリイソプロポキシド
packaged for use in deposition systems
別名:
VTIP, トリイソプロポキシバナジウム(V)オキシド, バナジウム(V)トリイソプロポキシドオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥152,000
¥152,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥152,000
About This Item
化学式:
OV(OCH(CH3)2)3
CAS番号:
分子量:
244.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥152,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
liquid
組成
V, 20.3-21.4% titration (, by potassium permanganate)
反応適合性
core: vanadium
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
80-82 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)O[V](=O)(OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.O.V/c3*1-3(2)4;;/h3*3H,1-2H3;;/q3*-1;;+3
InChI Key
DSGGJXAUQHKOGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
113.0 °F - closed cup
引火点(℃)
45 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
736007-BULK:
736007-VAR:
736007-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Colm Glynn et al.
Nanoscale, 7(47), 20227-20237 (2015-11-18)
Devices composed of transparent materials, particularly those utilizing metal oxides, are of significant interest due to increased demand from industry for higher fidelity transparent thin film transistors, photovoltaics and a myriad of other optoelectronic devices and optics that require more
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.