Merck
381004
Sigma-Aldrich
ビス(シクロペンタジエニル)クロム(II)
95%
別名:
クロモセン, ジ(シクロペンタジエニル)クロム(II)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,000
¥23,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,000
About This Item
化学式:
Cr(C5H5)2
CAS番号:
分子量:
182.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
mp
168-170 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.Cr/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;
InChI Key
OXPNGPODCRFNTM-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • 立体選択的ピナコール型クロスカップリング反応
  • 熱単独重合および共重合反応
  • 野崎-檜山-岸反応(アルデヒドへのハロゲン化有機物の付加)
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
381004-BULK:
381004-VAR:
381004-1G:4548173964607
381004-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)