Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
蒸気密度
12.1 (vs air)
蒸気圧
1.2 mmHg ( 67 °C)
アッセイ
99.9% (trace metals analysis)
フォーム
solid
精製方法
sublimation
反応適合性
core: tungsten
mp
150 °C (lit.)
密度
2.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.W/c6*1-2;
InChI Key
FQNHWXHRAUXLFU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
755737-25G-PW:
755737-VAR:
755737-BULK:
755737-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。