Merck
469858
Sigma-Aldrich
テトラキス(ジメチルアミド)チタン(IV)
99.999% trace metals basis
別名:
TDMAT, テトラキス(ジメチルアミノ)チタン(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥23,200
25 G
¥70,200
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥23,200
25 G
¥70,200
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]4Ti
CAS番号:
分子量:
224.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥23,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
数量、価格、包装オプションについてはお問合せください。
アプリケーション
Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV)(TDMAT)は、有機金属化学蒸着(OMCVD)による窒化チタン(TiN)薄膜および[1]原子層堆積(ALD)による二酸化チタン薄膜の前駆体です。[2][3][4]TDMATは、過剰のシクロペンタジエンと発熱反応し、トリス(ジメチルアミド)(η5-シクロペンタジエニル)チタン(IV)を生成します。[5]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
469858-1G:
469858-VAR:
469858-25G:
469858-5G:
469858-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chemistry of Materials, 8, 2712-2712 (1996)
Improving performance via blocking layers in dye-sensitized solar cells based on nanowire photoanodes.
Li L, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 7(23), 12824-12831 (2015)
Science of Synthesis: Organometallic Complexes of Titanium
Mikami K, et al. et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 494-494 (2014)
Tianshuo Zhao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(7) (2021-02-10)
Semiconductors of narrow bandgaps and high quantum efficiency have not been broadly utilized for photocatalytic coevolution of H2 and O2 via water splitting. One prominent issue is to develop effective protection strategies, which not only mitigate photocorrosion in an aqueous
Young modulus and Poisson ratio measurements of TiO 2 thin films deposited with atomic layer deposition.
Borgese L, et al.
Surface and Coatings Technology, 206(8), 2459-2463 (2012)
資料
二酸化チタンの用途:半導体材料の特性と多様な機能性
Titanium dioxide applications: Semiconducting material characteristics and diverse functionalities.
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
光起電力デバイスの継続的な効率向上は、材料の進歩と製造技術革新によってもたらされます。
すべて表示
質問
1–3/3 質問  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  3. What sealing procedure was used for the ampule containing 469858-5G? There were issues when attempting to reseal the ampule using parafilm. Therefore, a resealing procedure is needed to ensure that the contents can be used over time without crystallizing.
    1 回答
    1. The ampules are intended for one-time use only. For any remaining material, it is advised to transfer it to a bottle with a screw cap in a glove bag under inert atmosphere instead of trying to re-seal the glass ampule. It's important to note that this material is highly sensitive to air and water, so it cannot be guaranteed that the material will not degrade once the ampule has been opened and the contents transferred to a new bottle.