Merck
684635
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-4,6-ジクロロピリミジン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4HBrCl2N2
CAS番号:
分子量:
227.87
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
77-81 °C
官能基
bromo
chloro
SMILES記法
Clc1ncnc(Cl)c1Br
InChI
1S/C4HBrCl2N2/c5-2-3(6)8-1-9-4(2)7/h1H
InChI Key
BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
684635-VAR:
684635-1G:
684635-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)