屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
85-86 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 20 °C
SMILES記法
CCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C3H8O3S/c1-3-6-7(2,4)5/h3H2,1-2H3
InChI Key
PLUBXMRUUVWRLT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
212.0 °F
引火点(℃)
100 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0880-25G:4548173950006
M0880-BULK:
M0880-VAR:
M0880-100G:4548173949970
M0880-5G:4548173950013
M0880-10G:4548173949987
M0880-1G:4548173949994
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.