Merck
N8130
Sigma-Aldrich
酢酸 4-ニトロフェニル
esterase substrate, chromogenic, ≥98% (TLC), powder or crystals
別名:
酢酸 4-ニトロフェニルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
181.15
Beilstein:
515874
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
酢酸 4-ニトロフェニル, esterase substrate
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder or crystals
mp
75-77 °C (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-6(10)13-8-4-2-7(3-5-8)9(11)12/h2-5H,1H3
InChI Key
QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... PON1(5444)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
酢酸4-ニトロフェニルは以下のことに使用されています。
  • ヒト胚性腎細胞株におけるエステラーゼ活性の評価
  • カルボニックアンヒドラーゼ阻害アッセイ法
  • ウシ血清アルブミンのエステラーゼ活性によるp-ニトロフェノール(p-NP)への変換試験
  • マウス肝細胞におけるカルボキシルエステラーゼ(CES)活性を決定するための基質として
  • 磁性CLEAマトリックスにおける、架橋した酵素凝集物(CLEA)と酸化鉄磁性体ナノ粒子(MIONP)とのバイオコンジュゲーションの長所に関する試験
基質
色素生産性エステラ-ゼ基質です。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N8130-100G:
N8130-5G:
N8130-BULK:
N8130-VAR:
N8130-10G:
N8130-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Emmanuel Vázquez-Mayorga et al.
International journal of molecular sciences, 17(8) (2016-08-25)
Mutations the in human DJ-1 (hDJ-1) gene are associated with early-onset autosomal recessive forms of Parkinson's disease (PD). hDJ-1/parkinsonism associated deglycase (PARK7) is a cytoprotective multi-functional protein that contains a conserved cysteine-protease domain. Given that cysteine-proteases can act on both
Michelle R Baker et al.
Biochemistry research international, 2011, 739712-739712 (2011-09-16)
Persistent alteration of protein conformation due to interaction with isoflurane may be a novel molecular aspect of preconditioning. We preincubated human serum albumin with isoflurane, dialyzed to release agent, and assessed protein conformation. Susceptibility to chemical modification by methylglyoxal and
Immunomodulatory, antiglycation and anti-ulcerative properties of Ruellia squarrosa Fenzl Acanthaceae
Afzal K, et al.
Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 16(8), 1751-1755 (2017)
Impact of diet on irinotecan toxicity in mice
Mallick P, et al.
Chemico-Biological Interactions, 291, 87-94 (2018)
Beyond esterase-like activity of serum albumin. Histidine-(nitro) phenol radical formation in conversion cascade of p-nitrophenyl acetate and the role of infrared light
Kowacz M and Warszynski P
arXiv (2018)