Merck
203645
Sigma-Aldrich
フッ化リチウム
greener alternative
powder, <100 μm, ≥99.98% trace metals basis
別名:
フルオロリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥11,200
25 G
¥39,100
¥11,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥11,200
25 G
¥39,100
About This Item
化学式:
LiF
CAS番号:
分子量:
25.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥11,200
出荷可能日2025年4月18日詳細
バルクの問い合わせ
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
≥99.98% trace metals basis
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤200.0 ppm Trace Metal Analysis
粒径
<100 μm
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
溶解性
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
フッ化リチウムは、エレクトロルミネセント素子の製造における電子注入層として使用できます。
リチウム金属電極を保護するための電解質添加剤として使用でき、それにより電池の安定性と可逆性が高まります。半可溶性LiFは、リチウムの表面に薄膜コーティングを形成し、SEI層を安定化させます。
また、触媒化学蒸着法による炭素ナノ線維の作製における触媒担体としても使用できます。
特徴および利点
  • 高い 機械的強度
  • 幅広い 電気化学的安定性範囲
  • Li拡散に対して算出された拡散障壁が低い
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
203645-5G:
203645-25G:
203645-BULK:
203645-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Asa Carlsson Tedgren et al.
Medical physics, 38(10), 5539-5550 (2011-10-14)
High energy photon beams are used in calibrating dosimeters for use in brachytherapy since absorbed dose to water can be determined accurately and with traceability to primary standards in such beams, using calibrated ion chambers and standard dosimetry protocols. For
Chilin Li et al.
Nano letters, 12(3), 1241-1246 (2012-02-07)
The thermodynamically required redistribution of ions at given interfaces is being paid increased attention. The present investigation of the contact LiF/TiO(2) offers a highly worthwhile example, as the redistribution processes can be predicted and verified. It consists in Li ion
X W Meng et al.
The journal of physical chemistry. B, 115(16), 4768-4773 (2011-04-06)
On the basis of molecular dynamics simulations, we investigate water permeation across a single-walled carbon nanotube (SWCNT) under the influence of four symmetrical half-rings, each having six LiF dipolar molecules. The flux remains almost fixed as the separation, R, between
Christian Bernhardsson et al.
Health physics, 103(6), 740-749 (2012-11-01)
Laboratory studies have shown that ordinary household salt (NaCl) exhibits several promising properties for retrospective dosimetry; e.g., a linear dose response and a low detection limit, down to a few mGy or even less. In an attempt to test NaCl
Hatem Dachraoui et al.
Optics express, 19(3), 2797-2804 (2011-03-04)
We report a femtosecond crystallographic study of the dependence of the free-carries generation to the alignment of a crystalline sample to the laser polarization. The probe pulse transmission exhibits a π/2 modulation that is shown to be correlated with the
資料
MXene(マキシン)として知られる導電性および親水性の2D炭化物、窒化物および炭窒化物の一群は、その優れた電子的、光学的、化学的および機械的特性により、多くの分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.