Merck
449903
Sigma-Aldrich
フッ化リチウム
greener alternative
≥99.99% trace metals basis
別名:
フルオロリチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2 G
¥15,800
10 G
¥37,700
¥15,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
2 G
¥15,800
10 G
¥37,700
About This Item
化学式:
LiF
CAS番号:
分子量:
25.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ:
≥99.99% trace metals basis
グレード:
anhydrous
フォーム:
powder and chunks
溶解性:
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
¥15,800
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
anhydrous
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
bp
1673 °C/1 atm (lit.)
mp
845 °C (lit.)
溶解性
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
密度
2.64 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li+].[F-]
InChI
1S/FH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
フッ化リチウムは融点の高い白色の結晶性の固体です。充電池、蓄電装置、熱発光材料などの分野で広く利用されています。LiFは、電子注入を増強するためにOLEDまたはPLEDデバイスの結合層としても使用されます。一方、バンドギャップが広く、光を効率よく透過させることから、光学用途に適しています。[1] [2]
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。 詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
フッ化リチウムは以下の用途に使用できます:
  • リチウムイオン電池用のSiO@C/黒鉛複合アノード材料を製造するための添加剤として。LiFは、固体電解質界面(SEI)を安定化し、初期のクーロン効率を高めます。[1]
  • SEIの重要な構成要素として、SEI層の安定化とリチウム電池のサイクル効率の改善に寄与します。[3]
  • 高効率n型結晶シリコン太陽電池の電子接点の作製。[2]
  • 放射線イメージング検出器の固体光源の調製。[4]
  • 非対称スーパーキャパシタ用の結晶性の高いMXeneの合成。また、軽量で柔軟性に富み、適度な強度と高い電気伝導率を有し、優れたEMIシールド性能を有する疎水性MXeneフォーム。[5]
  • 量子効率20%のITO/PEDOT: PSS/ペロブスカイト/B3PYMPM/LiF/Al OLEDデバイスを作製するための電子注入層として。[6]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
449903-10G-PW:
449903-BULK:
449903-10G:
449903-50G-PW:
449903-50G:
449903-VAR:
449903-2G:
449903-2G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Improving the electrochemical properties of a SiO@C/graphite composite anode for high-energy lithium-ion batteries by adding lithium fluoride
Mao Xia, et al.
Applied Surface Science, 480, 410-418 (2019)
A safe etching route to synthesize highly crystalline Nb2CTx MXene for high performance asymmetric supercapacitor applications
Junpeng Xiao, et al.
Electrochimica Acta, 337, 135803-135803 (2020)
Photoluminescence of colour centres in lithium fluoride thin films: from solid-state miniaturised light sources to novel radiation imaging detectors
R M Montereali, et al.
Journal of Luminescence, 170, 761-769 (2016)
Radiat. Prot. Dosim., 66, 101-101 (1996)
Radiat. Prot. Dosim., 66, 423-423 (1996)
資料
MXene(マキシン)として知られる導電性および親水性の2D炭化物、窒化物および炭窒化物の一群は、その優れた電子的、光学的、化学的および機械的特性により、多くの分野に変革をもたらす大きな可能性を秘めています
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.
LiBH4とその関連水素化物におけるリチウム高速イオン伝導について、東北大学の折茂 慎一教授に紹介していただきました。固体電解質に錯体水素化物を用いた全固体電池を実現が期待されます。
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.