Merck
60238
Sigma-Aldrich
フッ化カリウム
BioUltra, ≥99.5% (F)
別名:
KF
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥21,200
500 G
¥49,600
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥21,200
500 G
¥49,600
About This Item
化学式:
KF
CAS番号:
分子量:
58.10
Beilstein:
3902818
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
reagent grade
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥99.5% (F)
フォーム
solid
不純物
insoluble matter, passes filter test
≤0.01% free acid (as HF)
≤0.01% free alkali (as KOH)
≤0.1% potassium fluoro silicate (K2SiF6)
pH
7.0-8.5 (25 °C, 1 M in H2O)
mp
858 °C (lit.)
溶解性
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
微量陽イオン
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤3 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.01
λ: 280 nm Amax: 0.01
SMILES記法
[F-].[K+]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
フッ化カリウムは、DNAリガンド結合の熱力学的分析、およびタンパク質とペプチドの構造安定性の研究に使用される場合があります。
多種類のフッ化物イオン源で、両性ポリマーゲルのイオン特異的膨潤および解膨潤研究、HF中の貴金属類の室温酸化、ハロゲン化アルカリポリマーのイオンの電子分極率の測定に使用されます。
その他情報
そのため、ピロホスファターゼの阻害剤は、アミドホスホリボシルトランスフェラーゼのアッセイにおいて、ピロリン酸結合の加水切断によるATP喪失を防ぎます[1]。;網状赤血球ライセート無細胞系において、ポリペプチド鎖開始を強く阻害します。[2]
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60238-500G-F:4.548173961866E12
60238-100G-F:4.548173961859E12
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
J C O'Rourke et al.
The Journal of biological chemistry, 250(9), 3443-3450 (1975-05-20)
KF (30 mM) strongly inhibits polypeptide chain initiation in the reticulocyte lysate cell-free system.. Chain elongation is partially inhibited but proceeds to a significant extent with little initiation of new chains. Polysome breakdown is incomplete after incubations as long as
Amidophosphoribosyltransferase (chicken liver).
J M Lewis et al.
Methods in enzymology, 51, 171-178 (1978-01-01)
E Gershonov et al.
The Journal of organic chemistry, 74(1), 329-338 (2008-12-05)
A facile solvent-free hydrolysis (chemical destruction) of the warfare agents VX (O-ethyl S-2-(diisopropylamino)ethyl methylphosphonothioate), GB (O-isopropyl methylphosphonofluoridate or sarin), and HD (2,2'-dichloroethyl sulfide or sulfur mustard) upon reaction with various solid-supported fluoride reagents is described. These solid reagents include different
Mónica Calvo-Polanco et al.
Physiologia plantarum, 135(1), 51-61 (2009-01-06)
Black spruce (Picea mariana), white spruce (Picea glauca) and jack pine (Pinus banksiana) were inoculated with Suillus tomentosus and subjected to potassium fluoride (1 mM KF and 5 mM KF) in the presence and absence of 60 mM NaCl. The
Ariel L Camp et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(28), 8690-8695 (2015-06-24)
Most aquatic vertebrates use suction to capture food, relying on rapid expansion of the mouth cavity to accelerate water and food into the mouth. In ray-finned fishes, mouth expansion is both fast and forceful, and therefore requires considerable power. However