Merck
668990
Sigma-Aldrich
トリス(ジエチルアミド)(tert-ブチルイミド)-タンタル(V)
packaged for use in deposition systems
別名:
トリス(ジエチルアミノ)(tert-ブチルイミノ)-タンタル(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥285,000
¥285,000
出荷予定日2025年6月10日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥285,000
About This Item
化学式:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS番号:
分子量:
468.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥285,000
出荷予定日2025年6月10日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% (trace metals analysis)
フォーム
liquid
反応適合性
core: tantalum
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChI Key
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Atomic number of base material: 73 Tantalum
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
668990-VAR:
668990-BULK:
668990-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
すべて表示
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。
質問
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.