Merck
521280
Sigma-Aldrich
トリス(ジエチルアミド)(tert-ブチルイミド)-タンタル(V)
99%, ≥99.99% trace metals basis
別名:
トリス(ジエチルアミノ)(tert-ブチルイミノ)-タンタル(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 ML
¥47,900
¥47,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 ML
¥47,900
About This Item
化学式:
(CH3)3CNTa(N(C2H5)2)3
CAS番号:
分子量:
468.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥47,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
99%
フォーム
liquid
反応適合性
core: tantalum
reagent type: catalyst
密度
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCN(CC)[Ta](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Ta/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
InChI Key
YYKBKTFUORICGA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Atomic number of base material: 73 Tantalum
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
521280-BULK:
521280-VAR:
521280-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
High Purity Metalorganic Precursors for CPV Device Fabrication
有機金属気相エピタキシー法(MOVPE)を用いた高効率集光型太陽光発電(CPV)デバイスの作製について論じます。