Merck
669008
Sigma-Aldrich
テトラキス(ジメチルアミド)チタン(IV)
packaged for use in deposition systems
別名:
TDMAT, テトラキス(ジメチルアミノ)チタン(IV)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥223,000
¥223,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥223,000
About This Item
化学式:
[(CH3)2N]4Ti
CAS番号:
分子量:
224.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥223,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% (trace metals analysis)
フォーム
liquid
反応適合性
core: titanium
bp
50 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)[Ti](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Ti/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
InChI Key
MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
基材の原子番号:22 チタニウム
アプリケーション
本製品は、水を用いた原子層堆積による二酸化チタン薄膜の堆積物の前駆体です。[1]テトラキス(ジメチルアミド)チタニウム(IV)(TDMAT)は、過剰なシクロペンタジエンと発熱反応を起こし、トリス(ジメチルアミド)(η5-シクロペンタジエニル)チタニウム(IV)を生成します。[2]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-22.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
669008-25G:
669008-BULK:
669008-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Journal of Applied Physics, 102, 083521/1-083521/1 (2007)
Mikami K, et al. et al.
Science of Synthesis: Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations, 2, 494-494 (2014)
Matthew T McDowell et al.
ACS applied materials & interfaces, 7(28), 15189-15199 (2015-06-18)
Light absorbers with moderate band gaps (1-2 eV) are required for high-efficiency solar fuels devices, but most semiconducting photoanodes undergo photocorrosion or passivation in aqueous solution. Amorphous TiO2 deposited by atomic-layer deposition (ALD) onto various n-type semiconductors (Si, GaAs, GaP
資料
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
ナノ複合コーティングの調節可能性と、目的に合った膜を生成するための原子層堆積法の優れた適合性を紹介しています。
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
すべて表示
関連コンテンツ
Sigma-Aldrichでは、各種ALD前駆体化合物を販売しています。
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the packaged mention in item 669008? Is it the 50ml stainless stell cylinder with valve use with Cambridge Nanotech ALD?
    1 回答
    1. This product is packaged in a steel cylinder and suitable for use in deposition systems only. This cylinder features a diaphragm valve and 1/4" Swagelok® VCR® cap and nickel gasket. Alternatively, product 469858 is packaged in clear glass sealed ampules for ease of access. Please see the link below to review this product option:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/469858
      役に立ちましたか?
  2. I need some details about the packaging: Is it a stainless steel tube with 1/4" VCR fitting connection (Edestahlbehälter mit ¼“ VCR Fitting Anschluss)?
    1 回答
    1. Product 669008 is Tetrakis(dimethylamido)titanium(IV). This is a neat liquid, sold by weight. There is just one listed package size, 25 grams (669008-25G). Based on a density of 0.947 g/mL, the volume of the liquid is 26.4 mL. The product is described as being "packaged for use in a deposition system". It is packaged in a steel cylinder connected to a 316 stainless steel ball-valve, which in turn has a 1/4 inch male Swagelok-brand VCR connection. For a photo of the cylinder, go to the product detail page: https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/669008
      Click on the link for All Photos; the cylinder is in the second photo.
      役に立ちましたか?
  3. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.