Merck
339113
Sigma-Aldrich
タンタル(V)エトキシド
99.98% trace metals basis
別名:
タンタル(V)エトキシド, タンタルエチレート, タンタルペンタエトキシド, ペンタエチルタンタル酸塩, ペンタエトキシタンタル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ta(OC2H5)5
CAS番号:
分子量:
406.25
Beilstein:
3678999
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99.98% trace metals basis
形状
liquid
反応適合性
core: tantalum
reagent type: catalyst
不純物
<2 wt. % toluene
屈折率
n20/D 1.487 (lit.)
bp
155 °C/0.01 mmHg (lit.)
mp
21 °C (lit.)
密度
1.566 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Ta](OCC)(OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/5C2H5O.Ta/c5*1-2-3;/h5*2H2,1H3;/q5*-1;+5
InChI Key
HSXKFDGTKKAEHL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タンタル(V)エトキシドTa(OC2H55は、化学蒸着(CVD)によって酸化タンタルを調製する際の前駆体として使用できるタンタルアルコキシドです。揮発性と熱安定性に優れ、無水エタノール中でタンタル板を陽極酸化することにより合成できます。
アプリケーション
Ta(OC2H55は、極薄の酸化タンタルによるコンデンサの作製に使用できます。また、金属表面へハードコーティングするために炭化タンタルナノ粉末を調製する際の液体前駆体としても使用できます。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339113-10G:
339113-100G:
339113-BULK:
339113-VAR:
339113-1G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Leakage currents in amorphous Ta 2 O 5 thin films
Chiu F, et al.
Journal of Applied Physics, 81(10), 6911-6915 (1997)
The Electrosynthesis of Tantalum Ethoxide
Yang H, et al.
Electrochemistry, 82(9), 743-748 (2014)
Ultrathin tantalum oxide capacitor dielectric layers fabricated using rapid thermal nitridation prior to low pressure chemical vapor deposition
Kamiyama S, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 140(6), 1617-1625 (1993)
Controlling the synthesis of TaC nanopowders by injecting liquid precursor into RF induction plasma
Ishigaki T, et al.
Science and Technology of Advanced Materials, 6(2), 111-111 (2005)
Catharina M L Zegers et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 20(24), 6389-6397 (2014-10-16)
Increased tumor metabolism and hypoxia are related to poor prognosis in solid tumors, including non-small cell lung cancer (NSCLC). PET imaging is a noninvasive technique that is frequently used to visualize and quantify tumor metabolism and hypoxia. The aim of
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。