蒸気密度
1.3 (vs air)
関連するカテゴリー
アプリケーション
CE-200溶液は、基板をナノ材料とともにエッチング溶液に30分間浸漬することにより、化学蒸着(CVD)グラフェンまたは炭酸膜から銅残留物または箔のエッチングに使用できます。
銅のスプレーエッチングに最適です。塩化第二鉄に基づくCuエッチング剤、エッチング速度は40°Cで0.5 mil/分。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
667528-VAR:
667528-BULK:
667528-500ML:4548173923154
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The effect of copper pre-cleaning on graphene synthesis
Nanotechnology, 24(36), 365602-365602 (2013)
Copper etching with cupric chloride and regeneration of waste etchant
Journal of Materials Processing Technology, 175(1-3), 63-68 (2006)
Stretchable and Hydrophobic Electrochromic Devices Using Wrinkled Graphene and PEDOT: PSS
Journal of Nanomaterials, 2018(1-3), 63-68 (2018)
ACS nano, 14(2), 2137-2144 (2020-01-18)
The emergent two-dimensional (2D) materials are atomically thin and ultraflexible, promising for a variety of miniaturized, high-performance, and flexible devices in applications. On one hand, the ultrahigh flexibility causes problems: the prevalent wrinkles in 2D materials may undermine the ideal
Microbial colonisation of transparent glass-like carbon films triggered by a reversible radiation-induced hydrophobic to hydrophilic transition
Royal Society of Chemistry Advances, 6(55), 50278-50287 (2016)