Merck
651842
Sigma-Aldrich
Gold etchant, nickel compatible
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 ML
¥17,800
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 ML
¥17,800
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
¥17,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
9 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.3 mmHg ( 15 °C)
組成
volatiles, 50-80%
bp
100 °C/1 atm
溶解性
H2O: miscible at 20 °C
関連するカテゴリー
詳細
Nickel compatible gold etchant is an etching solution that can be used in the removal of the gold layer from the surface. Compatibility of gold etchants with nickel allows it to be utilized in applications where nickel is used as a dominant material in the fabrication of micro-electro-mechanical systems (MEMS).[1][2][3]
アプリケーション
Elective general-purpose etchant for gold. Compatible with negative and positive photoresists.
特徴および利点
Etching readily controlled with minimum undercutting. Room temperature operated. Cyanide-free, no attack of nickel films.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651842-500ML:4548174020517
651842-VAR:
651842-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Determination of young's modulus of electrochemically co-deposited Ni-Al2O3 nanocomposite
Wei X, et al.
Materials Letters, 62(12-13), 1916-1918 (2008)
Micro-elastometry on whole blood clots using actuated surface-attached posts (ASAPs)
Judith RM, et al.
Lab on a chip, 15(5), 1385-1393 (2015)
A monolithic micro-optical interferometer deep etched into fused silica
Weigel C, et al.
Microelectronic Engineering, 174(5), 40-45 (2017)
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.