詳細
水酸化テトラメチルアンモニウム溶液は、有機合成反応における強塩基および求核源として一般的に使用されます。
アプリケーション
水酸化テトラメチルアンモニウムは、シリコンエッチング速度が高いため一般にシリコンの異方性エッチング液として使用される四級アンモニウム塩です。
水酸化テトラメチルアンモニウム溶液(水中に25重量%)は、六方晶メソ多孔性アルミノリン酸(TAP)を得るためにpHを調節する塩基として使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Dermal - STOT SE 1
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,thymus
保管分類コード
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
331635-VAR:
331635-10L:
331635-BULK:
331635-1L:4548173321165
331635-INTR:
331635-250ML:4548173321172
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium-mediated carboxylation of aryl halides (triflates) or benzyl halides using [13 C]/[11 C] carbon monoxide with tetrabutylammonium hydroxide or trimethylphenylammonium hydroxide
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 20, 2256-2259 (2002)
Tetramethylammonium Hydroxide
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Synthesis of mesoporous hexagonal titanium aluminophosphate molecular sieves and their catalytic applications
Applied Catalysis A: General, 203(2), 311-319 (2000)
Study on anisotropic silicon etching characteristics in various surfactant-added tetramethyl ammonium hydroxide water solutions.
Journal of Micromechanics and Microengineering, 15(11), 2028-2028 (2005)
The characteristic behavior of TMAH water solution for anisotropic etching on both silicon substrate and SiO 2 layer.
Sensors and actuators A, Physical, 93(2), 132-137 (2001)