Merck
651818
Sigma-Aldrich
金エッチング剤、標準
別名:
アンチストラミン, ヨウ化カリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
組成
volatiles, 50-80%
品質水準
bp
100 °C (lit.)
100 °C/1 atm
溶解性
H2O: miscible
密度
1.2924 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/HI.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
NLKNQRATVPKPDG-UHFFFAOYSA-M
詳細
エッチングは、最小限のアンダーカットで容易に制御されます。室温で操作します。標準用途にはシアニド不含。25°Cでのエッチング速度は28 Å/秒です。
金エッチング液はヨウ化カリウムとヨウ素を組み合わせたもので、金を電気化学的に酸化することで錯体形成剤として合成されます。
アプリケーション
金エッチング液は金用の選択的汎用エッチング液で、負および正のホトレジストに適合します。形態学的研究において電子顕微鏡(SEM)走査前に金(Au)電極をエッチング除去するため、またナノ電極アレイを調製するために金属層をエッチング除去するために使用されます。金エッチング液は、p-n接合シリコンナノピラーをベースとする太陽電池を製作するために行われる金属援用エッチング(MACE)にも使用できます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Thyroid
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
651818-500ML:4548173953427
651818-BULK:
651818-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
High performance nanopillars array silicon solar cells.
Design, Test, Integration and Packaging of MEMS/MOEMS (DTIP), 117(10), 1-5 (2013)
A two-step annealing process for enhancing the ferroelectric properties of poly (vinylidene fluoride)(PVDF) devices.
Park H, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(10), 2366-2370 (2015)
Scalable long-term extraction of photosynthetic electrons by simple sandwiching of nanoelectrode array with densely-packed algal cell film.
Kim J et al.
Biosensors And Bioelectronics, 117(10), 15-22 (2018)
Cyanide-and thiourea-free electrochemical etching of gold for microelectronics applications.
Hu Z and Ritzdorf T
Journal of the Electrochemical Society, 154(10), D543-D549 (2007)
Abhinav Sharma et al.
Scientific reports, 9(1), 5970-5970 (2019-04-14)
Cardiac troponin T (cTnT) is considered a clinical standard for its high specificity and sensitivity when diagnosing acute myocardial infarction; however, most studies on the electrical sensors of cardiac troponin biomarkers have focused on cTnI rather than cTnT. This study
プロトコル
本フォトレジストキットには、リソグラフィープロセスにおける各ステップで必要な材料が含まれています。各材料は、すぐにお使いいただけるようにあらかじめ計量されており、エッチング液については、様々な基板に適切なものをお選びいただけるように、個別に販売しています。
Photoresist kit offers pre-weighed chemical components for lithographic processes, with separate etchants for various substrate choices.