Merck
900029
Sigma-Aldrich
ポリフタルアルデヒド
Linear
別名:
PPA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥42,100
¥42,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥42,100
About This Item
化学式:
(C8H6O2)n
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
¥42,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
フォーム
powder
分子量
average Mn 5000-8000
PDI
<2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
PPA is a self-amplified depolymerization media for dry lithography.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900029-500MG:
900029-BULK:
900029-1EA:
900029-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Probe-based 3-D nanolithography using self-amplified depolymerization polymers.
Armin W Knoll et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 22(31), 3361-3365 (2010-04-27)
Wanji Seo et al.
Journal of the American Chemical Society, 132(27), 9234-9235 (2010-06-23)
This Communication describes a strategy for designing stimuli-responsive plastics that are capable of responding to chemical signals in the environment by changing shape. The plastics consist of patterned mixtures of poly(phthalaldehyde) polymers in which each polymer contains a different end-capping