Merck
674516
Sigma-Aldrich
1-ヘキサデカンチオール
99%
別名:
セチルメルカプタン, ヘキサデシルメルカブタン, メルカブタンC16
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 MG
¥45,200
¥45,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 MG
¥45,200
About This Item
化学式:
CH3(CH2)15SH
CAS番号:
分子量:
258.51
Beilstein:
1748495
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥45,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
184-191 °C/7 mmHg (lit.)
mp
18-20 °C (lit.)
20-24 °C
密度
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C16H34S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI Key
ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-ヘキサデカンチオール(HDT)は、表面原子と硫黄イオンを結合することにより自己組織化単分子膜(SAM)を形成するアルカンチオールです。メチル基は水相とネットワークを形成することにより、表面張力の低い疎水性表面の形成が実現します。[1]
アプリケーション
トリフェニルホスフィンで安定化したナノ粒子とのリガンド交換プロセスを介してチオール官能基化した1.5 nmの金ナノ粒子を調製するために使用されます。[2] 疎水性SAMの形成に使用されます。アルカン鎖の長さのため、結果として得られる単層は高次です。[3]
ペンタセンでHDT官能化された金表面は[4][5]、低い注入障壁を形成するので、これを使用してペンタセン有機電界効果トランジスター(OFET)の性能を高めることができます。[6]また、銀ホスフィン前駆体を還元することにより合成された銀ナノ粒子(AgNP)の固定化にも使用できます。[7]
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
674516-VAR:
674516-BULK:
674516-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of silver nanoparticles using different silver phosphine precursors: formation mechanism and size control
Andrieux-Ledier A, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(28), 14850-14857 (2013)
Liping Ding et al.
Polymers, 11(12) (2019-12-15)
A versatile, facile, energy-saving, low-cost and plant-inspired self-assembly strategy was used to prepare super-hydrophobic coating in this study. Concretely, an appealing super-hydrophobicity surface was obtained by designing a molecular building block phytic acid (PA)-Fe (III) complex to anchor the substrate
Monitoring of the self-assembled monolayer of 1-hexadecanethiol on a gold surface at nanomolar concentration using a piezo-excited millimeter-sized cantilever sensor
Campbell GA and Mutharasan R
Langmuir, 21(25), 11568-11573 (2005)
Synthesis and characterization of Janus gold nanoparticles.
Hyewon Kim et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 24(28), 3857-3863 (2012-05-11)
Mohammad R Shadnam et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(7), 2667-2676 (2005-04-20)
The development of a methodology to manipulate surface properties of a self-assembled monolayer (SAM) of alkanethiol on a gold film using direct laser patterning is the objective of this paper. The present study demonstrates proof of the concept for the
資料
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.
バイオメディシンや磁気記録、磁気エネルギー貯蔵への応用の可能性から非常に大きな注目を集めている磁性ナノ粒子の合成法について解説します。
無機ナノ粒子の光エレクトロニクスへの応用例をご紹介します。無機ナノ材料は、大きさや形状、構造、組成の調整が可能な材料であり、幅広い分野において注目されています。
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.
すべて表示