Merck
563226
Sigma-Aldrich
臭化セリウム(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
別名:
セロ亜酸 ブロミド, 三臭化セリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥26,680
¥26,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥26,680
About This Item
化学式:
CeBr3
CAS番号:
分子量:
379.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,680
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
グレード
synthesis grade
品質水準
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: cerium
不純物
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
563226-5G:
563226-BULK:
563226-5G-PW:
563226-25G-PW:
563226-25G:
563226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)