Merck
204269
Sigma-Aldrich
硝酸ルビジウム
99.95% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,730
10 G
¥51,200
¥7,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,730
10 G
¥51,200
About This Item
化学式:
RbNO3
CAS番号:
分子量:
147.47
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,730
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.11 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Rb+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Rb/c2-1(3)4;/q-1;+1
InChI Key
RTHYXYOJKHGZJT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
Jan Code
204269-10G:
204269-50G:
204269-BULK:
204269-VAR:
204269-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Martin Mangstl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(26), 10033-10039 (2014-05-29)
A new synthesis route for phosphates in an organic solvent at low temperatures is presented. The synthesis was done by dispersing a nitrate salt and phosphorus pentoxide in dimethyl sulfoxide. The synthesis can be performed under water-free conditions and yielded