蒸気密度
1.05 (vs air)
蒸気圧
37.95 atm ( 21.1 °C)
アッセイ
99.99%
形状
gas
自己発火温度
881 °F
expl. lim.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
密度
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
InChI Key
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- High-pressure oxidation of ethane: The paper discusses the oxidation properties of ethane under high pressure, providing insights crucial for developing combustion models and understanding ethane′s behavior in various industrial processes (H Hashemi, JG Jacobsen, CT Rasmussen, 2017).
- Progress and prospects in catalytic ethane aromatization: This review highlights the advancements in converting ethane to more valuable aromatic hydrocarbons, showcasing the potential of ethane as a petrochemical feedstock (Y Xiang, H Wang, J Cheng, J Matsubu, 2018).
包装
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
その他情報
法的情報
よく一緒に購入される製品
コントロールバルブ
パージ値
ホースバーブ
レギュレーター
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-211.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-135 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
539775-BULK:
539775-110G:
539775-VAR:
539775-110G-PW:
試験成績書(COA)
資料
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene