Merck
01810
Sigma-Aldrich
シクロヘキシミド
≥90% (HPLC)
別名:
3-[2-(3,5-ジメチル-2-オキソシクロヘキシル)-2-ヒドロキシメチル]グルタルイミド, アクチジオン, ナラマイシンA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥14,000
5 G
¥35,000
¥14,000
単価¥21,600割引35%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥14,000
5 G
¥35,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H23NO4
CAS番号:
分子量:
281.35
Beilstein:
88868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51102829
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
¥14,000
単価¥21,600割引35%
出荷予定日2025年4月02日
バルクの問い合わせ
由来生物
microbial
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder or crystals
white to light beige
抗生物質活性スペクトル
fungi
yeast
作用機序
protein synthesis | interferes
SMILES記法
N1C(=O)CC(CC1=O)C[C@@H](O)[C@@H]2C[C@H](C[C@@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C15H23NO4/c1-8-3-9(2)15(20)11(4-8)12(17)5-10-6-13(18)16-14(19)7-10/h8-12,17H,3-7H2,1-2H3,(H,16,18,19)/t8-,9-,11-,12+/m0/s1
InChI Key
YPHMISFOHDHNIV-FSZOTQKASA-N
遺伝子情報
アプリケーション
シクロヘキサミド(CHX)は、酵母や真菌のCHX耐性株の選択、短命のタンパク質の検出のためのタンパク質合成の制御阻害、[1][2] およびアポトーシス誘導または細胞死受容体によるアポトーシス誘導の促進のために広く使用されています。動脈硬化プラークにおいてマクロファージを選択的に除去し、[3] 卵丘のないウマ卵母を活性化させ、[4] 神経保護特性を持つことが確認されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
シクロヘキサミドは、真核細胞において80Sリボソームに結合してタンパク質生合成を阻害します。[6]
シクロヘキシミド(CHX)は、ストレプトマイセスが産生する抗生物質です。主な生物学的活性は真核生物における翻訳阻害で、細胞増殖の停止と細胞死を引き起こします。CHXは、酵母や真菌のCHX耐性株の選択、短命のタンパク質の検出およびタンパク質発現の超誘導のためのタンパク質合成の制御された阻害、およびアポトーシス誘導または細胞死受容体によるアポトーシス誘導の促進のために広く使用されています。
包装
1G、5G
その他情報
不適合性を含めた安全な保管のための条件。容器は固く閉め、乾燥した通気の良い場所で保管してください。乾燥した場所に保管してください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
01810-BULK:
01810-25G:4548173221991
01810-1G:4548173221984
01810-VAR:
01810-5G:4548173222004
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Furukawa et al.
The Journal of cell biology, 136(5), 1137-1149 (1997-03-10)
The ability of the protein synthesis inhibitor cycloheximide (CHX) to prevent neuronal death in different paradigms has been interpreted to indicate that the cell death process requires synthesis of "killer" proteins. On the other hand, data indicate that neurotrophic factors
Neuronal activity regulates DROSHA via autophagy in spinal muscular atrophy
GG Ines do Carmo, et al.
Scientific Reports, 8(1), 7907-7907 (2018)
Tumor-suppressive functions of long-chain acyl-CoA synthetase 4 in gastric cancer
Ye X, et al.
IUBMB Life, 68(4), 320-327 (2016)
Valerie Croons et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 320(3), 986-993 (2006-12-01)
Macrophages are an essential component of unstable atherosclerotic plaques and play a pivotal role in the destabilization process. We have demonstrated previously that local delivery of the mammalian target of rapamycin (mTOR) inhibitor everolimus selectively clears macrophages in rabbit plaques.
Y H Choi et al.
Reproduction (Cambridge, England), 122(1), 177-183 (2001-06-27)
Two different culture media (TCM-199 and follicular fluid), two activation treatments (10 and 50 micromol calcium ionophore l(-1)) and three culture periods with cycloheximide were evaluated to find effective culture conditions for activation of cumulus-free equine oocytes. Oocytes were collected
質問
  1. What is the minimum shelf life of the product that should be considered if the certificate of analysis only indicates the quality release date?
    1 回答
    1. The product specification sheet for this product contains a recommended retest date period of two years after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services