Merck
471836
Sigma-Aldrich
1-オクタンチオール
≥98.5%
別名:
n-オクチルメルカブタン, オクチルメルカブタン, メルカブタンC8
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 ML
¥4,640
250 ML
¥5,880
2 L
¥17,000
¥4,640
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 ML
¥4,640
250 ML
¥5,880
2 L
¥17,000
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7SH
CAS番号:
分子量:
146.29
Beilstein:
1733101
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥4,640
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98.5%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
197-200 °C (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCS
InChI
1S/C8H18S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI Key
KZCOBXFFBQJQHH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1-オクタンチオール(OT)は、さまざまなナノ粒子上に自己組織化単分子膜(SAM)を形成するC8アルカンチオールです。引火点が低く、蒸気圧が低いという性質を持っています。 [1][2]
アプリケーション
OTは、CdSe/CdS量子ドットのシェルを調製するための硫黄前駆体として使用できます。[3]OTは、ナノロッドとTiO2の界面からの電子抽出を強化するので、ヘテロ接合ナノロッド増感太陽電池の電力効率の向上に役立つ配位子を形成します。[4]銅ナノ粒子(CuNPs)上のOTに基づく安定化コーティングは、これらのコロイド粒子をさまざまなサンプル溶液中に分散させる際に使用される場合があります。[1]ボトム接触型の薄膜トランジスター(TFT)用の金ソース-ドレイン電極表面上に単分子層を生成することにより電荷注入を改善するために使用できます。[5]
法的情報
Arkema社製。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.4 °F - closed cup
引火点(℃)
68 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
471836-5L:
471836-1L:
471836-100ML:
471836-25ML:
471836-BULK:
471836-VAR:
471836-250ML:
471836-2L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Influence of alkanethiols on fluorescence blinking of InP@ ZnS colloidal quantum dots.
Gak VY, et al.
High Energy Chemistry, 51(2), 118-121 (2017)
Jean-François Lemineur et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 32(46), 12056-12066 (2016-10-28)
A method is described for the in situ growth of substrate-supported organized gold nanoparticles. Upon exposure to an aqueous solution of a gold salt and a mild reducing agent, the particle size can be significantly increased without any loss of
David Doblas et al.
Nano letters, 19(8), 5246-5252 (2019-06-30)
We studied the concentration-dependent agglomeration of apolar nanoparticles in different solvents. Octanethiol-stabilized gold nanoparticles (AuNPs) in evaporating liquid droplets were observed in situ using small-angle X-ray scattering. Concurrent analysis of liquid volume and particle agglomeration provided time-dependent absolute concentrations of
Takane Imaoka et al.
Nature communications, 8(1), 688-688 (2017-09-28)
Subnanometer noble metal clusters have enormous potential, mainly for catalytic applications. Because a difference of only one atom may cause significant changes in their reactivity, a preparation method with atomic-level precision is essential. Although such a precision with enough scalability
Adsorption structures of 1-octanethiol on Cu (111) studied by scanning tunneling microscopy.
Driver SM and Woodruff DP
Langmuir, 16(16), 6693-6700 (2000)
資料
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.
自己組織化単分子層(SAM:self-assembled monolayer)は多様な用途があります。本稿では、金SAM系におけるアルキルチオラートの利点を比較しています。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf