Merck
524867
Sigma-Aldrich
7-ブロモ-2-メチルインドール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BrN
CAS番号:
分子量:
210.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
94%
屈折率
n20/D 1.642 (lit.)
bp
285 °C (lit.)
密度
1.472 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc2cccc(Br)c2[nH]1
InChI
1S/C9H8BrN/c1-6-5-7-3-2-4-8(10)9(7)11-6/h2-5,11H,1H3
InChI Key
YFEGQGALXHJBIQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
7-Bromo-2-methylindole (7-bromo-2-methyl-1H-indole) is an indole derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524867-1G:
524867-VAR:
524867-BULK:
524867-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)