Merck
578797
Sigma-Aldrich
3-エチニルチオフェン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥9,910
5 G
¥14,600
¥9,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥9,910
5 G
¥14,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4S
CAS番号:
分子量:
108.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥9,910
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
152-153 °C (lit.)
密度
1.098 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C#Cc1ccsc1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-3-4-7-5-6/h1,3-5H
InChI Key
MJHLPKWONJUCFK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
3-Ethynylthiophene may be used in the synthesis of the following:
  • 1-(2-bromobenzyl)-4-(thiophen-3-yl)-1H-1,2,3-triazole which is obtained by heating with 2-iodophenylethylazide in the presence of copper acetate monohydrate catalyst in N-methyl-2-pyrrolidone[1]
  • N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine via a multi-step reaction process[2]
  • [(C4H3S-3)C≡CAg]n, a polymeric compound obtained via reaction with silver nitrate in the presence of triethylamine in acetonitrile[3]
  • 4,5-bis(thiophen-3-ylethynyl)phthalonitrile via Sonogashira cross-coupling reaction with 4,5-dichlorophthalonitrile[4]
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.1 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
578797-1G:
578797-VAR:
578797-BULK:
578797-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
"Silver (I)- Thiophene p Interaction in the Assembly of Coordination Networks with the Supramolecular Synthons R- C? C? Ag n (R= 2-or 3-thienyl; n= 4)"
Zhao L, et al.
Organometallics, 26(18), 4439- 4448 (2007)
"Synthesis, analysis of spectroscopic and nonlinear optical properties of the novel compound:(S)-N-benzyl-1-phenyl-5-(thiophen-3-yl)-4-pentyn-2-amine"
Karabacak M, et al.
Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 97, 556-567 (2012)
"An easy synthetic approach to 1, 2, 3-triazole-fused heterocycles"
Fiandanese V, et al.
Tetrahedron, 66(46), 8846-8853 (2010)
"Synthesis and photophysical properties of novel unsymmetrical metal-free and metallophthalocyanines"
Ozcesmeci I, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 750, 125-131 (2014)
Qing Li et al.
Marine drugs, 16(4) (2018-03-31)
Chitosan is an abundant and renewable polysaccharide, which exhibits attractive bioactivities and natural properties. Improvement such as chemical modification of chitosan is often performed for its potential of providing high bioactivity and good water solubility. A new class of chitosan