アッセイ
95%
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
126-131 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Fc1c(F)c(F)c(B(c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2F)c3c(F)c(F)c(F)c(F)c3F)c(F)c1F
InChI
1S/C18BF15/c20-4-1(5(21)11(27)16(32)10(4)26)19(2-6(22)12(28)17(33)13(29)7(2)23)3-8(24)14(30)18(34)15(31)9(3)25
InChI Key
OBAJXDYVZBHCGT-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
室温、1気圧での二水素のヘテロリシス開裂を研究するために、トリ-tert-ブチルホスフィン(570958)とともに使用されます。
特徴および利点
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
442593-BULK-A:
442593-1G-A-PW:
442593-1G-A:
442593-VAR-A:
442593-100G-A-PW:
442593-5G-A:
442593-5G-A-PW:
442593-100G-A:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。