Merck
802956
Sigma-Aldrich
2-Ethynylpyrimidine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥26,000
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥26,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4N2
CAS番号:
分子量:
104.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
96.5 °C
SMILES記法
C#CC1=NC=CC=N1
InChI
1S/C6H4N2/c1-2-6-7-4-3-5-8-6/h1,3-5H
InChI Key
BMNUHRHTDNKJII-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
802956-VAR:
802956-BULK:
802956-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2