アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.419 (lit.)
bp
79-83 °C (lit.)
密度
0.772 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)CC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-4-5-6(2)3/h1H,5H2,2-3H3
InChI Key
ILBIXZPOMJFOJP-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
17.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
143065-100G:
143065-BULK:
143065-VAR:
143065-25G:
143065-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック