Merck
483656
Sigma-Aldrich
Bis(cyclopentadienyl)dimethylzirconium(IV)
97%
別名:
ジメチルジシクロペンタジエニルジルコニウム, ジメチルジルコノセン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥17,900
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥17,900
About This Item
化学式:
(C5H5)2Zr(CH3)2
CAS番号:
分子量:
251.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥17,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
反応適合性
core: zirconium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
mp
170 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C[Zr]C.[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.[CH]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C5H5.2CH3.Zr/c2*1-2-4-5-3-1;;;/h2*1-5H;2*1H3;
InChI Key
BRHODLBZJKAKRN-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の触媒です。
  • カチオン性開環重合反応
  • 末端アルキンのマルコフニコフ選択的分子間ヒドロチオール化
  • アルケンのチーグラー-ナッタ重合
  • ヘテロ置換アリールエチンのメチルアルミニウム化
  • アミノアレンの分子内ヒドロアミノ化/環化のための触媒前駆体
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483656-1G:
483656-5G:
483656-5G-PW:
483656-BULK:
483656-VAR:
483656-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)