アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.41 (lit.)
bp
116-118 °C (lit.)
密度
0.738 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCNC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-4-5-6-7-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
UOIWOHLIGKIYFE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
It can also be used as a reactant to synthesize:
- N
- ′-tert-butyl-N-methyl-N-pentylsulfamide by reacting with triethylammonium N-tert-butylsulfamate in the presence of triphenylphosphine oxide and trifluoromethanesulfonic anhydride.[2]
- 1-methyl-3-(methylpentylamino)-4-(phenylseleno) 1H-pyrrole-2,5-dione (aminoarylselenated maleimide) by Cu-catalyzed four-component coupling reaction with methyl maleimide, Se powder and iodobenzene.[3]
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
55.0 °F - closed cup
引火点(℃)
12.77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
496138-BULK:
496138-VAR:
496138-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック