Merck
359378
Sigma-Aldrich
N-イソプロピルメチルアミン
98%
別名:
N-メチルイソプロピルアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHNHCH3
CAS番号:
分子量:
73.14
Beilstein:
1730877
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
4.15 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.384 (lit.)
bp
50-53 °C (lit.)
密度
0.702 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CNC(C)C
InChI
1S/C4H11N/c1-4(2)5-3/h4-5H,1-3H3
InChI Key
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
N-イソプロピルメチルアミンは、非対称アミンです。Pd/C触媒によるアルコールとN-イソプロピルメチルアミンの酸化的交差ダブルカルボニル化が報告されています。
アプリケーション
N-イソプロピルメチルアミンは、可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)重合により調製した一連の刺激応答性両親媒性ブロック共重合体を連続自己組織化することで、異なるサイズのミセルをin situで生成させる際の使用に適しています。SpeeterおよびAnthonyの手順に従って、新規の5-エトキシ-N,N-ジアルキル-[α,α,β,β-H4]-トリプタミンおよびこれに対応する[α,α,β,β,β−D4]-体を合成する際の使用に適しています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-25.6 °F - closed cup
引火点(℃)
-32 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
359378-5ML:
359378-10ML:
359378-50ML:
359378-VAR:
359378-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ruchanok Tearavarich et al.
Drug testing and analysis, 3(9), 597-608 (2011-10-01)
The increased interest in N,N-dialkyl tryptamines is a reflection of their diverse range of biologically active properties. Deuterated derivatives are of interest for use as internal standards in bioanalytical or pharmacological assays. The present study reports on the synthesis of
Sandip T Gadge et al.
The Journal of organic chemistry, 78(13), 6793-6797 (2013-06-06)
This work reports a mild, efficient, and ligand-free Pd/C-catalyzed protocol for the oxidative cross double carbonylation of amines and alcohols. Notably, the reaction does not requires any base, co-catalyst, dehydrating agent, or ligand. Pd/C solves the problem of catalyst recovery
MULTIMODAL HIERARCHICAL ?FRACTAL-LIKE? MICELLAR SOLUTIONS OF THERMO-RESPONSIVE DOUBLE-HYDROPHILIC ACRYLAMIDE BLOCK COPOLYMERS SYNTHESIZED BY RAFT POLYMERIZATION.
Amado E, et al.
Polymer Preprints (American Chemical Society, Division of Polymer Chemistry), 52(2), 691-692 (2011)