Merck
03205
Sigma-Aldrich
N-Ethylbutylamine
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 ML
¥4,380
¥4,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 ML
¥4,380
About This Item
化学式:
CH3CH2CH2CH2NHCH2CH3
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
1731324
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥4,380
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
18 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥98.0%
屈折率
n20/D 1.405 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
密度
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCNCC
CCCCNCC
InChI
1S/C6H15N/c1-3-5-6-7-4-2/h7H,3-6H2,1-2H3
InChI Key
QHCCDDQKNUYGNC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
03205-250ML:
03205-VAR:
03205-BULK:
03205-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)