Merck
332550
Sigma-Aldrich
N,N,N′-トリメチル-1,3-プロパンジアミン
96%
別名:
(3-Dimethylaminopropyl)methylamine, 3-(Dimethylamino)-N-methylpropylamine, Methyl[3-(dimethylamino)propyl]amine, N,N,N′-Trimethyl-1,3-diaminopropane, N,N,N′-Trimethylpropan-1,3-diamine, N,N,N′-Trimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2N(CH2)3NHCH3
CAS番号:
分子量:
116.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.4283 (lit.)
bp
140-142 °C (lit.)
密度
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNCCCN(C)C
InChI
1S/C6H16N2/c1-7-5-4-6-8(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
SORARJZLMNRBAQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
非標識N,N,N'-トリメチル-[2-ヒドロキシ-3-メチル-5-ヨードベンジル]-1,3-プロパンジアミンの調製にN,N,N'-トリメチル-1,3-プロパンジアミン(HIDPM)が使用されました 。
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
93.2 °F - closed cup
引火点(℃)
34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
332550-5G:
332550-BULK:
332550-VAR:
332550-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
B Lui et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 28(3), 360-365 (1987-03-01)
In conjunction with single photon emission computed tomography (SPECT), iodine-123 (123I)-labeled N,N,N'-trimethyl-[2-hydroxy-3-methyl-5-iodobenzyl]-1,3-propanediamine (HIPDM) has been used clinically as a regional cerebral perfusion imaging agent. The [123I]HIPDM can be prepared by a simple aqueous exchange reaction in a kit form. We