Merck
492701
Sigma-Aldrich
Guanidine-13C hydrochloride
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
96.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品492701は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
99 atom % 13C
mp
185-189 °C (lit.)
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].N[13C](N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H/i1+1;
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-YTBWXGASSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
492701-VAR:
492701-100MG-PW:
492701-100MG:
492701-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)