Merck
G3272
Sigma-Aldrich
グアニジン 塩酸塩
Guanidine hydrochloride
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
for molecular biology, ≥99%
別名:
アミノホルムアミジン 塩酸塩, アミノメタンアミジン 塩酸塩, グアニジウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(=NH)NH2 · HCl
CAS番号:
分子量:
95.53
Beilstein:
3591990
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.31
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
for molecular biology
アッセイ
≥99%
フォーム
crystalline powder
保管条件
(Tightly closed. Dry. )
テクニック
RNA extraction: suitable
不純物
≤0.3% water (Karl Fischer)
white
pH
(25 °C, 4.6 - 6/573 g/L)
mp
180-185 °C (lit.)
溶解性
H2O: 6 M, clear, colorless
密度
1.3 g/cm3 (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤5 ppm
UV吸収
λ: 260 nm Amax: ≤0.10
λ: 290 nm Amax: ≤0.05
その他の活性
DNase, RNase, none detected
SMILES記法
Cl[H].NC(N)=N
InChI
1S/CH5N3.ClH/c2-1(3)4;/h(H5,2,3,4);1H
InChI Key
PJJJBBJSCAKJQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アミノホルムアミジン塩酸塩とも呼ばれるグアニジン塩酸塩は、分子生物学および生化学の研究に広く使用されている多用途の化合物です。強力なカオトロピック剤として機能してタンパク質と核酸の構造を破壊するため、タンパク質の精製、特にmRNAの精製に極めて有用です。その変性能は、タンパク質を非フォールディングし、これらの精製を助け、さらにリフォールディングするまでに及び、また変性不溶性タンパク質を高濃度で可溶化することもできます。
低濃度のグアニジン塩酸塩は独特な作用を示し、変性タンパク質のリフォールディングを促進して、酵素活性を回復させます。この特性は、タンパク質変性試験に有利です。RNA抽出においては、グアニジン塩酸塩は強力な変性剤として作用し、細胞構造を破壊してRNA酵素を不活性化し、抽出されたRNAの完全性を確保します。このように、グアニジン塩酸塩はタンパク質精製、核酸分離、およびタンパク質リフォールディングの試験に使用される汎用性に優れた化合物であり、分子生物学および生化学の研究で多面的な有用性を発揮しています。
アプリケーション
塩酸グアニジンは以下の用途に使用されています:
  • プロテオグリカンを抽出するための抽出バッファーの成分として[1]
  • ATDC5細胞株のタンパク質分画処理中の抽出[2]
  • 構造分析における有効な吸収スペクトルを検討するための化学的添加剤[3]
  • 前立腺特異的抗原を放出させるためのデバイスチップをインキュベートするため、また、アプタマーを再生するため[4]
  • タンパク質のカルボニル化研究によりタンパク質カルボニルを検出するための2,4-ジニトロフェニルヒドラジン(DNPH)溶液の成分として[5]
  • 核タンパク質を解離してRNアーゼを阻害するためのRNAの単離
強いカオトロピック剤で、タンパク質の変性とその後のリフォールディングに有用です。この強い変性剤は、封入体などの不溶性タンパク質や変性タンパク質を可溶化できます。タンパク質または酵素を活性型にリフォールディングする際の最初のステップとして利用されます。尿素およびジチオスレイトール(DTT)が必要となる場合があります。
生物化学的/生理学的作用
塩酸グアニジン(GuHCl)は、吸湿性を有する低分子化合物です。[6][7]GuHClは、in vivoにおいてヒートショックプロテイン104(Hsp104)アデノシントリホスファターゼ(ATPase)活性を阻害します。[6]GuHClは、数種の酵素およびタンパク質に対する強力な変性剤・不活性化剤です。[7][8]GuHClは、アミノアシラーゼおよびパパインを不活性化することができます。[8]GuHClは、フクトコブシ中でのアルカリフォスファターゼのアンフォールディングおよび不活性化に関与しています。[8]GuHClは、高濃度で、単純ヘルペスウイルス1(HSV-1)などのウイルスの不活性化に関与します。[9]
特徴および利点
  • 細胞生物学および生化学の研究のための極めて汎用性の高い界面活性剤
  • 高感度の分子生物学的用途に適している
  • エキソヌクレアーゼ、DNaseおよびRNaseフリー
  • 重金属汚染物質のレベルが低いことが試験により確認済みで、さまざまな用途への適合性が保証されている
注意
保管中に塊になることがあります。製品の品質は影響がなく、塩酸グアニジンは流動性の良いものも、塊の多いものも調製した溶液は同等です。
調製ノート
8 Mの水溶液を調製するためには、溶液を35°Cで、約30分加熱する必要があります。
塩酸グアニジンの室温での水に対する最大溶解度は、約6 Mです。
その他情報
生化学の領域に関する追加情報を請求するには、このフォームに必要事項を入力してください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G3272-500G:
G3272-EW:
G3272-100G:
G3272-10KG:
G3272-BULK:
G3272-25G:
G3272-H:
G3272-2KG:
G3272-VAR:
G3272-1KG:
G3272-BULK-PC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yang Wei et al.
Biochimica et biophysica acta, 1844(12), 2331-2337 (2014-10-14)
Conventional empirical methods for the quantification of the helical content of proteins in solution using circular dichroism (CD) primarily rely on spectral data acquired between wavelengths of 190 and 230nm. The presence of chemical species in a protein solution with
Dafné Wilhelm et al.
Journal of proteomics, 219, 103718-103718 (2020-02-26)
Fibrillar collagens and proteoglycans (PGs) are quantitatively the major constituents of extracellular matrices (ECM). They carry numerous crucial post-translational modifications (PTMs) that tune the resulting biomechanical properties of the corresponding tissues. The mechanisms determining these PTMs remain largely unknown, notably
Ning Gao et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(51), 14633-14638 (2016-12-09)
Nanomaterial-based field-effect transistor (FET) sensors are capable of label-free real-time chemical and biological detection with high sensitivity and spatial resolution, although direct measurements in high-ionic-strength physiological solutions remain challenging due to the Debye screening effect. Recently, we demonstrated a general
Christa Meingast et al.
Biotechnology progress, 36(2), e2931-e2931 (2019-10-18)
Arginine synergistically inactivates enveloped viruses at a pH or temperature that does little harm to proteins, making it a desired process for therapeutic protein manufacturing. However, the mechanisms and optimal conditions for inactivation are not fully understood, and therefore, arginine
Jin Hua Liao et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 158(2), 323-333 (2008-10-22)
Abalone, a kind of low poikilothermic invertebrate, is easily exposed to ocean environment stress. Since it is one of the important mariculture animals, the attention paid to the abalone study becomes increasing. Alkaline phosphatase (ALPase, EC 3.1.3.1) is a kind
プロトコル
TRI Reagent enables simultaneous DNA, RNA, and protein isolation with sample prep guidelines and troubleshooting.
TRI Reagentは、RNA、DNA、およびタンパク質の同時分離ができる1ステップのRNA分離試薬です。ここでは、さまざまなサンプルの調製・抽出、およびトラブルシューティングについてご紹介します。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      役に立ちましたか?
レビュー
1のうち2の評価者がサンプル商品を受け取ったか、プロモーションに参加しました
アクティブなフィルタ
  1. Bedford, MA
    • 2件のレビュー
    • 1件の投票
    星5/5個です。
    Amazing delivery!
    I'm shocked when I saw the guanidine bottle on my bench the very next day after I placed the order - impressive that they could deliver the reagent so quickly!
    Googleで翻訳する
    役に立ちましたか?
  2. 1件の評価のみのレビュー