Merck
491160
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane-1,6-13C2
99 atom % 13C
別名:
1,6-Hexanediamine-1,6-13C2, Hexamethylenediamine-1,6-13C2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N13CH2(CH2)413CH2NH2
CAS番号:
分子量:
118.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
形状
solid
bp
204-205 °C (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
密度
0.905 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
N[13CH2]CCCC[13CH2]N
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2/i5+1,6+1
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-MPOCSFTDSA-N
遺伝子情報
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
491160-VAR:
491160-100MG:
491160-BULK:
試験成績書(COA)