Merck
475513
Sigma-Aldrich
3-(ブロモメチル)ピリジン 臭化水素酸塩
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6BrN · HBr
CAS番号:
分子量:
252.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
150-155 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI Key
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
アプリケーション
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.[1]
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
475513-BULK:
475513-1G:
475513-5G:
475513-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)