Merck
P43602
Sigma-Aldrich
3-(クロロメチル)ピリジン 塩酸塩
96%
別名:
3-ピコリルクロリド 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,470
25 G
¥12,400
¥3,470
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,470
25 G
¥12,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN · HCl
CAS番号:
分子量:
164.03
Beilstein:
3689156
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,470
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
137-143 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[H].ClCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6ClN.ClH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
InChI Key
UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P43602-VAR:
P43602-5G:
P43602-BULK:
P43602-25G:
P43602-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A F McFee et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 14(4), 207-220 (1989-01-01)
Three pairs of structurally similar carcinogenic/non-carcinogenic chemicals were tested for in vivo genotoxic activity in B6C3F1 mice. The carcinogenic/non-carcinogenic pairs, respectively, were o-toluidine hydrochloride/o-anthranilic acid, 4-chloro-o-phenylenediamine/4-nitro-o-phenylenediamine, and 3-(chloromethyl)pyridine hydrochloride/2-(chloromethyl)pyridine hydrochloride. Bone marrow cells from mice given intraperitoneal injections of up
D B McGregor et al.
Environmental mutagenesis, 9(2), 143-160 (1987-01-01)
Nine substances were tested for their mutagenic potential in the L5178Y tk+/tk- mouse lymphoma cell forward mutation assay, by means of procedures based upon those described by Clive and Spector (Mutat Res 44:269-278, 1975) and Clive et al (Mutat Res