Merck
SRE0027
Sigma-Aldrich
ヘパリンナトリウムブタ粘膜
別名:
ヘパリン ナトリウム塩 from porcine intestinal mucosa
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
NACRES:
NA.21
由来生物
Porcine (mucosa)
品質水準
形状
powder
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
その他情報
お客様の研究に対するメルクの広範な多糖製品を包括的に理解していただくには、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
文書ライブラリにアクセスする
Dalia Abdelrahim Alzebdeh et al.
Journal of cellular biochemistry, 118(9), 3003-3015 (2017-03-03)
In vitro assembly of functional liver tissue is a prerequisite for the transplantation of tissue-engineered livers. There is an increasing demand for in vitro models that replicate complex events occurring in the liver. However, tissue engineering of implantable liver systems
Jae Myoung Suh et al.
Nature, 513(7518), 436-439 (2014-07-22)
Fibroblast growth factor 1 (FGF1) is an autocrine/paracrine regulator whose binding to heparan sulphate proteoglycans effectively precludes its circulation. Although FGF1 is known as a mitogenic factor, FGF1 knockout mice develop insulin resistance when stressed by a high-fat diet, suggesting a