Merck
307858
Sigma-Aldrich
塩化スカンジウム(III) 水和物
99.9%
別名:
三塩化スカンジウム水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥23,400
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥23,400
About This Item
化学式:
ScCl3·xH2O
CAS番号:
分子量:
151.31 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥23,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.9%
フォーム
solid
組成
Degree of hydration, 5-7
反応適合性
core: scandium
reagent type: catalyst
SMILES記法
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI Key
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の触媒です。
  • Prins環化反応
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
307858-BULK:
307858-1G:
307858-5G:
307858-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated