Merck
529680
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride hydrate
99.999% trace metals basis
別名:
Manganese chloride hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
125.84 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.999% trace metals basis
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
mp
122 °C (lit.)
密度
1.913 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
有機塩化マンガン試薬の調製に用いる出発物質。ビニルおよびアリールハライドの還元、ヨウ化ビニルの立体選択的カップリング、およびエノールトリフラートのアルキル化の触媒。さらにMn-Cu触媒によるRMgX共役付加によるエノンの生成、塩化アシルによるMn触媒性のRMgXアシル化にも用いられる。NaBH4と配合しジアステレオ選択的還元剤になる。Mnエノラートの位置選択的および立体選択的な調製の出発物質。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
529680-25G:4548173943626
529680-BULK:
529680-VAR:
529680-5G:4548173943633
文書ライブラリにアクセスする
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)