Merck
8.05930
Sigma-Aldrich
Manganese(II) chloride
for synthesis
別名:
Manganese(II) chloride, Manganese dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Mn
CAS番号:
分子量:
125.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-869-6
NACRES:
NA.22
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
グレード
for synthesis
synthesis grade
品質水準
フォーム
scales
有効性
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5 (20 °C, 25 g/L in H2O)
bp
1190 °C/1013 hPa
mp
650 °C
密度
2.977 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Mn+2].[Cl-].[Cl-].O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
アナリシスノート
Assay (out of Mn): ≥ 96 %
ピクトグラム
CorrosionSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2