Merck
298328
Sigma-Aldrich
塩化リチウム 水和物
≥99.99% trace metals basis
別名:
Hydrochloric acid lithium salt hydrate, Lithium Chloride monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥21,400
100 G
¥59,300
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥21,400
100 G
¥59,300
About This Item
化学式:
LiCl · xH2O
CAS番号:
分子量:
42.39 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥21,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
フォーム
crystalline
不純物
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES記法
[Li+].[Cl-].[H]O[H]
InChI
1S/ClH.Li.H2O/h1H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI Key
VXJIMUZIBHBWBV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
298328-25G:
298328-BULK:
298328-VAR:
298328-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Boon-Hong Wee et al.
Nanoscale, 7(42), 17805-17811 (2015-10-13)
This article describes the effect of the lateral size of graphene oxide (GO) on the humidity sensing properties of a GO-based sensor. The GO size effect on the humidity sensing performance was evaluated on gold electrodes drop-coated with either an
資料
Solid-state lithium fast-ion conductors are crucial for safer, high-energy-density all-solid-state batteries, addressing conventional battery limitations.
固体リチウム高速イオン導電体は、より安全で高エネルギー密度の全固体電池にとって極めて重要であり、従来の電池の限界に対処するものです。