Merck
521396
Sigma-Aldrich
2-シアノフェニルボロン酸
≥95.0%
別名:
2-Cyanobenzeneboronic acid, [m-Cyanophenyl-4-yl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥7,410
¥7,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥7,410
About This Item
化学式:
NCC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
146.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,410
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95.0%
mp
240 °C (dec.) (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1C#N
InChI
1S/C7H6BNO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H
InChI Key
NPLZNDDFVCGRAG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
置換インデノンや置換インダノンの合成に用います。[1]
置換インデノンを生成するロジウム触媒によるアルキンとの[3+2]環化反応に用います。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
521396-BULK:
521396-5G:4548173165264
521396-1G:4548173165257
521396-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tomoya Miura et al.
Organic letters, 7(15), 3339-3341 (2005-07-16)
[reaction: see text]. A new [3 + 2] annulation reaction was developed in which 2-cyanophenylboronic acid reacted as a three-carbon component with alkynes or alkenes to afford substituted indenones or indanones. The use of an alkynoate even produced benzotropone, a